Läs mer
Terumo™ Luer-låsspets tredelad spruta
Beskrivning
Använd dessa sprutor för att suga ut vätska eller ta blodprov eller andra kroppsvätskor. Terumo™ Luer-Lock Tredelade sprutor har en unik dubbelfasad design för ökad patientkomfort.
- Silikonbelagd cylinder för en jämn kolvverkan
- Genomskinlig cylinder för att möjliggöra snabb igenkänning av luftbubblor
- Lättlästa markeringar
- Latexfri
- Steril och förpackad i individuellt förpackade tamper peel-förpackningar
- Sprutor finns med luer lock, luer slip, kateter och excentriska spetsar
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC, CE 0197 |
| Material | Polypropen |
| Beskrivning | Screentryckt examen |
| För användning med (applikation) | För injektion av vätskor omedelbart efter påfyllning i människokroppen, för aspiration av vätskor eller för provtagning av blod eller andra kroppsvätskor |
| Latexfri | Ja |
| Produkttyp | Luer-låsspets tredelad spruta, koncentrisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 50-pack |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| Visa mer |