Läs mer
Terumo™ Excentrisk Luer-Slip-spruta
Volym (metrisk):
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Klar polypropen cylinder och kolv; dubbel kontaktring
- Integrerat kolvstopp förhindrar oavsiktlig utdragning
- Steril, latexfri
- Djärva, exakta skalmarkeringar
- Överensstämmer med ISO 7886 (DIS 7886)
- Individuellt inslagna i manipuleringssäkra skalförpackningar
- Levereras utan nålar
- Lämplig för gaser eller vätskor
- Excentrisk luer-slip
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För forskningsanvändning, för gaser eller vätskor |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 1 mL |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Anslutningstyp | Excentrisk Luer Slip |
| Graderad | Ja |
| Sterilitet | Sterila |