Läs mer
BD Plastipak™ Excentrisk Luer-Slip-spruta
Beskrivning
- Volym - 30 ml
- Luer glidmunstycke
- Excentrisk spets
- Utan nål
- Latexfri
- Sterila
- Kartong med 60 st
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märke, europeiskt direktiv 93/42/EEG (överensstämmelseförfarande bilaga V och VII) Certifikat: nr. 95 Q 252156 och nr. 252231 Q (referenser 309661 & 309620); certifierad av NSAI (nr 0050) |
| Material | Plast |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23.77 mm |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 107.5 mm |
| Produkttyp | Excentrisk Luer-slip spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 60 Pk. |
| Visa mer |