Läs mer
Excentrisk luer-spets tredelad spruta
Produktkod. 15350224
Change view
Volym (metrisk):
50 till 60 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15350224 50 till 60 ml Paket med 25
1 options
Produktkod. 15350224 Leverantör Terumo Leverantörsnummer 8SS50ES1
 Begränsad artikel
I lager
Möjliggör enkel igenkänning av luftbubblor och exakt dosering. Excentrisk luer-tip tredelad spruta har en mycket transparent cylinder och tydligt tryck.
  • Tredelade sprutor
  • Mycket transparent pipa
  • Tydlig utskrift
  • Innehåller inget naturgummi
  • Latexfri
  • Vårt sortiment inkluderar Luer-slipspets (koncentrisk och excentrisk), Luer Lock-spets och kateterspets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Klass IIa, steril produkt enligt MDD 93/42/EEC, CE 0197
Material Polypropen
För användning med (applikation) För injektion av vätskor omedelbart efter påfyllning i människokroppen, för aspiration av vätskor eller för provtagning av blod eller andra kroppsvätskor
Latexfri Ja
Produkttyp Excentrisk Luer-spets 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 25/Pk.
Volym (metrisk) 50 till 60 ml
Anslutningstyp Excentrisk Luer-spets
Sterilitet Sterila