Läs mer
Terumo™ Tredelad koncentrisk luer-låsspets spruta, 5 ml
Produktkod. 11703323
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11703323 5 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 11703323 Leverantör Terumo™ Leverantörsnummer 1SS05LE1
 Begränsad artikel
I lager
Terumo™ Tredelade sprutor med koncentrisk luer-låsspets är enkla att använda med sin mjuka kolvverkan och har genomskinliga cylinder för att möjliggöra snabb igenkänning av luftbubblor för mer exakt dosering. Med lättlästa markeringar kan du vara säker på att du levererar den avsedda dosen varje gång.
Använd dessa sprutor för aspiration av vätskor eller provtagning av blod eller andra kroppsvätskor. Terumo™ Koncentrisk luer-lås tredelad spruta har en unik dubbelfasad design för bättre patientkomfort.
  • Silikonbelagd cylinder för en jämn kolvverkan
  • Genomskinlig cylinder för att möjliggöra snabb igenkänning av luftbubblor
  • Lättlästa markeringar
  • Latexfri
  • Steril och förpackad i individuellt förpackade tamper peel-förpackningar
  • Sprutor finns med luer lock, luer slip, kateter och excentriska spetsar
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Beskrivning Screentryckt examen
Latexfri Ja
Produkttyp Koncentrisk Luer-lock 3-delad spruta
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 100/Pk.
Volym (metrisk) 5 ml
Anslutningstyp Centriskt Luer Lock
Sterilitet Sterila