Läs mer
Ecdysteron
Produktkod. 15465359
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15465359 50 mg 50mg
15455359 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465359 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63091.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ett insektssteroidhormon som inducerar apoptos | CAS: 5289-74-7 | C27H44O7 | 480,64 g/mol
Ecdysteron är ett insektssteroidhormon som inducerar apoptos, cellproliferation och tillväxt genom att kontrollera genuttrycket som är involverat i ömsning och metamorfos. Och det används också som en ekdysteroid i både växt- och djurarter som kontrollerar celldöd.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Ecdysteron är ett insektssteroidhormon som inducerar apoptos, cellproliferation och tillväxt genom att kontrollera genuttrycket som är involverat i ömsning och metamorfos. Och det används också som en ekdysteroid i både växt- och djurarter som kontrollerar celldöd.
Löslighet
Löslig i alkohol
Anteckningar
Håll behållaren ordentligt stängd. Förvara den bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5289-74-7
Molekylformel C27H44O7
Molekylvikt (g/mol) 480.64
MDL-nummer MFCD00036740
InChI-nyckel NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Synonym 20-hydroxyecdysone, ecdysterone, beta-ecdysone, crustecdysone, 20-oh ecdysone, the-7, polypodine a, insect moulting hormone, commisterone, crustecdyson
PubChem CID 5459840
ChEBI CHEBI:16587
IUPAC-namn (1S,3aS,5aR,7R,8S,9aR,9bR,11aR)-3a,7,8-trihydroxy-9a,11a-dimethyl-1-[(2R,3R)-2,3,6-trihydroxy-6-methylheptan-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-5-one
LEDER CC(C)(O)CC[C@@H](O)[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@@]2(O)C3=CC(=O)[C@@H]4C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ecdysterone
Smältpunkt 242 °C till 244 °C
Färg Vitt
Kvantitet 50 mg
Beilstein 1917578
Merck Index 14,3491
Löslighetsinformation Löslig i alkohol
Formel vikt 480.64
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning