Läs mer
Ecgonidine Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ecgonidine Ethyl Ester |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO2/c1-3-14-11(13)9-6-4-8-5-7-10(9)12(8)2/h6,8,10H,3-5,7H2,1-2H3/t8-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 195.1259 |