missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ecgonidine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30335236
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335236 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30335236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA638800500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Anhydroecgonine Hydrochloride
CAS 74242-55-0
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Kvantitet 500 mg
Synonym Anhydroecgonine Hydrochloride, (1R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride, (1R,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrochloride, (-)-Ecgonidine hydrochloride, Anhydroecgonine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-2-4-7(9(11)12)8(10)5-3-6;/h4,6,8H,2-3,5H2,1H3,(H,11,12);1H/t6-,8-;/m1./s1
LEDER Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C(=CC2)C(=O)O
IUPAC-namn (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene-4-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Formel vikt 203.0713
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.