Läs mer
Ecgonidine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Anhydroecgonine methyl ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c1-11-7-3-5-8(10(12)13-2)9(11)6-4-7/h5,7,9H,3-4,6H2,1-2H3/t7-,9-/m1/s1 |
| Formel vikt | 181.1103 |