Läs mer
Cytiva ECH Sepharose™ 4B Medium
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Beskrivning
- Group to be coupled: -NH2
- Matrix: Agarose, 4%
- Average particle size: 90μm
- Spacer arm: hydrophilic 6-amino caproic acid, 10 atom
Specifikationer
Specifikationer
| Ligandkopplingsmetod | Carbodiimide based coupling |
| Matris | 4% Agarose |
| Partikelstorlek | 90 μm |
| pH | 3 to 14 |
| Kvantitet | 50 mL |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| För användning med (applikation) | For coupling of compounds with amino groups to Sepharose 4B via a 10-atom hydrophilic spacer arm by the Epoxy coupling method |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).