Läs mer
Novus Biologicals™ ECHDC1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18007338 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
:
0.1mg
Produktkod.
18007338 0.1mg
1 options
Produktkod. 18007338 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP209621
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The ECHDC1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1132982. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens ECHDC1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only