missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Echimidine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Echimidine |
| CAS | 520-68-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Echimidine |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C20 H31 N O7 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-, Echimidine (6CI,7CI,8CI), L-threo-Pentitol, 1,5-dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]- (9CI), (+)-Echimidine, 1,5-Dideoxy-2-C-methyl-3-C-[[[(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-[[(2Z)-2-methyl-1-oxo-2-buten-1-yl]oxy]-1H-pyrrolizin-7-yl]methoxy]carbonyl]-L-threo-pentitol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15+,16+,20-/m0/s1 |
| LEDER | C\C=C(\C)/C(=O)O[C@@H]1CCN2CC=C(COC(=O)[C@@](O)([C@H](C)O)C(C)(C)O)[C@H]12 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?