Läs mer
MedChemExpress Echinocystic acid
Produktkod. 16441368
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16441368 5 mg
1 options
Produktkod. 16441368 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0271
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Echinocystic acid a pentacyclic triterpene isolated from the fruits of Gleditsia sinensis Lam, has potent antioxidant, anti-inflammatory and anti-tumor properties.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 472.7 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
CAS 510-30-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM)
Mål Reactive Oxygen Species∣Apoptosis