Läs mer
MedChemExpress Echinocystic acid
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.7 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| CAS | 510-30-5 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 98.0% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.55 mM) |
| Mål | Reactive Oxygen Species∣Apoptosis |
| Kvantitet | 10 mg |