Läs mer
Torrey Pines EchoTherm Digital kokplatta, aluminium, 230 VAC
Produktkod. 11770379 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Amperage:
5 A
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Amperage unitSize
11770379 5 A Varje
1 options
Produktkod. 11770379 Leverantör Torrey Pines EchoTherm Leverantörsnummer 5180815
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna digitala kokplatta i aluminium med temperaturrampning ger exakta uppvärmnings- och kylhastigheter.
  • PID digital styrning för exakta platt- och sondtemperaturer.
  • Timer tillåter handsfree-drift Ställ in temperaturramphastighet från 1 °C/h. till 400 C/°h.
  • Platina RTD-sensor ger exakta och exakta mätningar över hela temperaturområdet.
  • Minneslagrad temperaturkalibrering kan återställas med hjälp av sondkalibreringssatsen (säljs separat nedan).
  • Ställ in timer med automatisk avstängning för exakt tidsinställd uppvärmning av ditt prov.
  • Alla modeller har ett epoxibelagt chassi av gjutet aluminium och ett stänksäkert tangentbordsskydd.
  • Indikatorlampor låter dig veta om toppplattan är varm eller om enheten har nått övertemperaturstatus.
  • Toppplattor av aluminium är idealiska för allmänna applikationer och kan nå maximal temperatur på under 10 minuter.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Temperatur (engelska) 91,4 °F till 752 °F
Controllertyp PID
Storlek 8 x 8 tum.
Temperatur (metrisk) 33 °C till 400 °C
Djup (metriskt) 400 mm
Höjd (engelska) 5 tum
Längd (engelska) 15,75 tum
Bredd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 12.7 cm
Längd (metrisk) 40 cm
Bredd (metrisk) 23.2 cm
Wattal 740 W
Amperage 5 A
Elektriska krav 230 VAC, 5 A, 740 W, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Inkluderar 6 fot Tretrådsjordad AC Nätsladd och säkringshållare
Max. Provladdning 22.7 kg
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) 40 x 23.2 x 12.7 cm