Läs mer
Cole-Parmer™ Torrey Pines EchoTherm Kokplatta, 0 °C till 400 °C, Aluminium
Produktkod. 15124752 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
15124752 Aluminium Varje
1 options
Produktkod. 15124752 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5180897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21045.00 SEK
    17540.69 SEK / Paket med 1
    Save 3504.31 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Form: fyrkantig, storlek: 6 x 6 tum.
  • Programmerbar kokplatta i aluminium
  • Upprepa valfritt program upp till 98 gånger automatiskt
  • Flera temperaturer, temperaturramphastigheter och tidsinställda händelser kan lagras
  • Erbjuder RS-232-gränssnitt för kontroll eller inspelning av data via en dator
  • Lagra upp till 10 program i minnet för omedelbar återkallelse och användning
  • Platina RTD temperaturmätning för± 1% noggrannhet
  • Inkluderar temperatursond och 1,8 m löstagbar sladd med stickpropp
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Storlek 6 x 6 tum.
Temperatur (metrisk) 0 °C till 400 °C
Djup (metriskt) 254 mm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 7,5 tum
Höjd (metrisk) 11.43 cm
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (metrisk) 19.05 cm
Wattal 400 W
Elektriska krav 230 V, 400 W, 50 till 6 Hz
Inkluderar 6 fot Löstagbar sladd med kontakt, temperatursond
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta