Läs mer
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 11505075 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
150 μg
Förpackningsstorlek:
150µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11505075 150 μg 150µg
1 options
Produktkod. 11505075 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer PA43009
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Klassificering Monoclonal
Konjugera Cyanine3
Värd art Goat
Kvantitet 150 μg
Primär eller sekundär Secondary
Form Purified
Isotyp IgG