Läs mer
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Brand: Life Science products Cytiva PA45009
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
Specifikationer
| IgG | |
| Cyanine5 | |
| 150 μg | |
| Purified |
| Monoclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| IgG |
Säkerhet och hantering
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- Fara
Riskkategorier
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .