Läs mer
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
4676.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Cyanine3 |
| Form | Purified |
| Värd art | Goat |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11580634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-06 |
150 μg |
4676.00 SEK
150µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Specifikationer
| IgG | |
| Cyanine3 | |
| Goat | |
| Secondary |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| IgG |
Säkerhet och hantering
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .