Läs mer
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Produktkod. 11545075 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
150 μg
Förpackningsstorlek:
150µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11545075 150 μg 150µg
1 options
Produktkod. 11545075 Leverantör Life Science products Cytiva Leverantörsnummer PA45011
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen IgG
Klassificering Monoclonal
Konjugera Cyanine5
Värd art Goat
Kvantitet 150 μg
Primär eller sekundär Secondary
Form Purified
Isotyp IgG