Läs mer
Cytiva ECL Select Western Blotting Detection Reagent
Produktkod. 12393969 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
Western Blotting Detection Reagent
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12393969 Western Blotting Detection Reagent Varje
1 options
Produktkod. 12393969 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer RPN2235SK
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Mycket intensiv signalutgång för detektering av medium till mycket låga proteinnivåer. Cytiva ECL Select Western Blotting Detection Reagent är ett högkänsligt reagens för kemiluminescerande Western blotting-detektion. Inkluderar Luminol- och Peroxidlösningar, tillräckligt för 1000 cm 2 membran.
Hög signalintensitet gör ECL Select lämplig för de mest krävande Western blotting-tillämpningarna, vilket möjliggör detektering av mycket små proteinmängder. Dess långvariga signaler möjliggör flera exponeringar och ett bekvämt tidsfönster mellan experiment och analys. Signaler kan detekteras med CCD-kamera eller röntgenfilm.
  • Förbättrad känslighet: Ger en mycket hög signalintensitet
  • Kvantitativa mätningar: Linjärt dynamiskt område som möjliggör kvantifiering av medelhög till mycket låg mängd proteiner
  • Fungerar med ett brett utbud av antikroppsspädningar, vilket minskar behovet av långvarig optimering
  • Optimerad för avbildning med ImageQuant LAS 4000 och kompatibel med Amersham™ Hyperfilm
  • Kompatibel med Rainbow™ Molekylviktsmarkörer och ECL DualVue Western Blotting Markers
  • Optimerad för användning med Amersham Hybond-P (PVDF) membran och kompatibel med Hybond ECL (nitrocellulosa) membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Western Blotting Detection Reagent
Kit Innehåll 10 ml luminol, 10 ml peroxid
För användning med (applikation) Western blotting-detektion av medium till mycket låga proteinnivåer
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ECL Select
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, trometamol, ethanediol
  • UNKNOWN ACUTE-4 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 4% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.