Läs mer
Labcon Eclipse™ 10μ L Graderade pipettspetsar med UltraFine™ Punkt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16663902 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Mini Refill
Påfyllning
Ställ
Säckad
Produktkod. 16663902
Brand: Labcon 10382600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar populär 10μ L Pipettörer
  • Pipett Tips
  • Tog examen vid 2μ L och 10μ L
  • Med UltraFine™ punkt
  • Passar populär 10μ L Pipettörer
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,23 tum.
Längd (metrisk) 31.4 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine
Förpackning 1248 Tips/Low-waste Eclipse Refill, 10 Refills/Cs.
Kvantitet 1248 dricks / lågt spill Eclipse™ påfyllning
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts
Examen 2, 10μ L