Läs mer
Labcon Eclipse™ 10μ L Graderade pipettspetsar med UltraFine™ Punkt
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Mini Refill
Påfyllning
Ställ
Säckad
Beskrivning
- Pipett Tips
- Tog examen vid 2μ L och 10μ L
- Med UltraFine™ punkt
- Passar populär 10μ L Pipettörer
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,50 tum. |
| Längd (metrisk) | 38.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |