Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 10μ L Pipettspetsar med Tubegard™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16693892 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Certifikat och efterlevnad:
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 16693892
Brand: Labcon™ 10362600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar passar de mest populära 10μ L pipetter.
  • Förlängd längd med TubeGard™
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 38.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Påfyllning
Tipsstil UltraFine, TubeGard
Kvantitet 1344 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts