Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 10μ L Silikoniserade pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Grön
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Silikoniserad för viskösa prover
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Silikoniserad |
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Grön |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,23 tum. |
| Längd (metrisk) | 31.4 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| Visa mer |