Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 10μ L Silikoniserade pipettspetsar
Produktkod. 17537826 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Grön
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 17537826
Brand: Labcon™ 10619600369
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikoniserade pipettspetsar med en fasad spets.
  • Silikoniserad för viskösa prover
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Lila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,23 tum.
Längd (metrisk) 31.4 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/DNas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Rack, 96
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts