Läs mer
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000μ L Blå pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16633912 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Produktkod. 16633912
Brand: Labcon™ 10418000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa tips passar mest populära 1000μ L pipetter.
  • UltraFine™ punkt
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,98 tum.
Längd (metrisk) 75.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Säckad
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts