Läs mer
Labcon™ Eclipse™ FlexTop™ 1000μ L Blå pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Beskrivning
- UltraFine™ punkt
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,98 tum. |
| Längd (metrisk) | 75.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |