Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 1000μ L Graderade pipettspetsar
Produktkod. 16633922 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Ställ
Väska
Kvantitet:
1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
96 Tips/Rack, 5 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
96 Tips/Rack, 6 Rack/Pk., 8 Pk./Cs.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning Kvantitet
16633922 Icke-steril Väska 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
16643922 Icke-steril Ställ 96 Tips/Rack, 6 Rack/Pk., 8 Pk./Cs.
16653922 Sterila Ställ 96 Tips/Rack, 6 Rack/Pk., 8 Pk./Cs.
17577806 Icke-steril Ställ 96 Tips/Rack, 5 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16633922 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 10468000009
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Eclipse™ Graderade pipettspetsar passar mest populära 1000μ L Pipettörer.
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,98 tum.
Längd (metrisk) 75.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Tipsstil UltraFine
Förpackning Väska
Kvantitet 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts
Examen 250, 500, 750, 1000μ L