Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 1000μ L Graderade pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Ställ
Väska
Kvantitet:
1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
96 Tips/Rack, 5 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
96 Tips/Rack, 6 Rack/Pk., 8 Pk./Cs.
Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1000 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,98 tum. |
| Längd (metrisk) | 75.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |