Läs mer
Labcon Eclipse™ 1200μ L Pipett Tips för Rainin™ LTS Pipettörer
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Beskrivning
- Pipett Tips
- Passar 1200μ L Rainin™ LTS stilpipetter
- Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 3,50 tum. |
| Längd (metrisk) | 88.9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |