Läs mer
Labcon Eclipse™ 1200μ L Pipett Tips för Rainin™ LTS Pipettörer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16693862 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Ställ
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 576
Produktkod. 16693862
Brand: Labcon 10198000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • Pipett Tips
  • Passar 1200μ L Rainin™ LTS stilpipetter
  • Låga monterings- och utkastningskrafter mindre än 3 kg
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 1200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,50 tum.
Längd (metrisk) 88.9 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Säckad
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts