Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 20μ L Pipett Tips för Rainin™ LTS Pipettörer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16653842 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Mini Refill
Påfyllning
Rack, 192
Stack Rack
Ställ, 10 x 96
Säckad
Kvantitet:
1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
92 Tips/Rack, 5 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Rack, 10 Rack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. 16653842
Brand: Labcon™ 10119600069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar har låga monterings- och utstötningskrafter på mindre än 3 kg.
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,9 tum.
Längd (metrisk) 48.3 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Ställ, 10 x 96
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 960 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts