Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 20μ L Pipett Tips för Rainin™ LTS Pipettörer
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Mini Refill
Påfyllning
Rack, 192
Stack Rack
Ställ, 10 x 96
Säckad
Kvantitet:
1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
1056 Tips/Refill, 10 Refills/Cs.
480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
92 Tips/Rack, 5 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
960 Tips/Rack, 10 Rack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Beskrivning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 48.3 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |