Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Fasade gula pipettspetsar
Produktkod. 17597786 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Förpackade (1000)
Förpackade (30 000)
Mini Refill
Påfyllning
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 17597786
Brand: Labcon™ 10307000269
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar passar mest populära 200μ L pipetter.
  • Fasad punkt
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Rack färg Lila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Stack Rack
Tipsstil Fasad
Kvantitet 192 tips/ställ, 5 ställ/stack, 10 staplar/Cs
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts