Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Klara pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16651913 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Klart
Naturlig
Formatera:
Påfyllning
Rack, 192
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Produktkod. 16651913
Brand: Labcon™ 10601650009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar med avfasade spetsar finns i ställ, stackställ, refill eller påsar.
  • Passar de flesta standard 200μ L pipetter
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Steriliseringsmetod E-balk
Formatera Säckad
Tipsstil Fasad
Kvantitet 1 spets/påse, 200 påsar/pk., 10 st./Cs.
Frakt skick RT
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts