Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Gula pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Formatera:
Påfyllning
Rack, 192
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 49.7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |