Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Gula pipettspetsar
Produktkod. 17557796 Handla allt Labcon Produkter
Formatera:
Påfyllning
Rack, 192
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 17557796
Brand: Labcon™ 10327900069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar passar 100 och 200μ L Pipettörer.
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Rack, 192
Tipsstil Fasad
Kvantitet 192 Tips/Rack, 5 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) 100 and 200 μL Pipettors
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts