Läs mer
Labcon Eclipse™ 200μ L Gelladdning Kapillärpipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16663892 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Säckad
Produktkod. 16663892
Brand: Labcon 10348000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar mest populära 200μ L Pipettörer
  • Pipett Tips
  • Passar mest populära 200μ L Pipettörer
  • Med gelladdande kapillär
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 3,24 tum.
Längd (metrisk) 82.5 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Säckad
Tipsstil Gelladdning, Kapillär
Förpackning 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 1000 tips/påse
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts