Läs mer
Labcon Eclipse™ 200μ L Gelladdning Kapillärpipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Säckad
Beskrivning
- Pipett Tips
- Passar mest populära 200μ L Pipettörer
- Med gelladdande kapillär
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Greener Choice -krav
- undefined
- Certifications and Seals of Approval
- Non-Toxic
- Renewable Energy
- Free-of a substance that causes environmental harm
- Recycled Content
- Recyclable
Specifikationer
Specifikationer
Volym (metrisk) | 200 μl |
Filtrerade | Ej filtrerad |
Sterilitet | Icke-steril |
Färg | Klart |
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Längd (engelska) | 3,24 tum. |
Längd (metrisk) | 82.5 mm |
Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
För användning med (applikation) | Vätskehantering |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Labcon Eclipse™ 200μ L Gelladdning Kapillärpipettspetsar >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering