Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graderade pipettspetsar
Produktkod. 17547836 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 96
Säckad
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera
17547836 200 μl Icke-steril Rack, 96
17557836 200 μl Sterila Rack, 96
17537836 1000 μl Icke-steril Säckad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17547836 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 10719600069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar med icke-fasade spetsar kommer i återförslutningsbara påsar eller ställ.
  • Passar de flesta standard 200μ L pipetter
  • Om steril, har genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Icke-fasad spets
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Lila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Mikropipettering
Formatera Rack, 96
Kvantitet 1000 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Material Polypropenharts