Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graderade pipettspetsar
Produktkod. 17557836 Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
200 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 96
Säckad
Produktkod. 17557836
Brand: Labcon™ 10719650069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar med icke-fasade spetsar kommer i återförslutningsbara påsar eller ställ.
  • Passar de flesta standard 200μ L pipetter
  • Om steril, har genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Icke-fasad spets
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rack färg Lila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Mikropipettering
Steriliseringsmetod E-balk
Formatera Rack, 96
Kvantitet 1000 Tips/Pk., 10 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Material Polypropenharts