Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graderade pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Naturlig
Formatera:
Förpackade (1000)
Förpackade (30 000)
Individuellt förpackad
Mini Refill
Påfyllning
Stack Rack
Stack Rack Refill
Ställ
Ställ, 10 x 96
Kvantitet:
10 000 kr.
1920/Cs.
2000/Cs.
30 000 kr.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 960
Beskrivning
- Fasad punkt
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 49.7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |