Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Graderade pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16693952 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Gult
Klart
Naturlig
Formatera:
Förpackade (1000)
Förpackade (30 000)
Individuellt förpackad
Mini Refill
Påfyllning
Stack Rack
Stack Rack Refill
Ställ
Ställ, 10 x 96
Kvantitet:
10 000 kr.
1920/Cs.
2000/Cs.
30 000 kr.
4800/Cs.
960/Cs.
9600/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 960
Produktkod. 16693952
Brand: Labcon™ 10938000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa graderade pipettspetsar passar de mest populära 200μ L pipetter.
  • Fasad punkt
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Förpackade (1000)
Tipsstil Fasad
Förpackning 1000 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 10 000 kr.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts
Examen 10, 20, 50, 100, 200μ L