Läs mer
Labcon Eclipse™ 200μ L Icke fasade gula pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Säckad
Beskrivning
- Pipett Tips
- Passar mest populära 200μ L Pipettörer
- Icke fasad punkt
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Gult |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,95 tum. |
| Längd (metrisk) | 49.7 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |