Läs mer
Labcon Eclipse™ 200μ L Icke fasade gula pipettspetsar Produktkod.: 16633892
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Labcon Eclipse™ 200μ L Icke fasade gula pipettspetsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16633892 Handla allt Labcon Produkter
Sterila, Ställ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Säckad
Produktkod. 16633892
Brand: Labcon 10319650069
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Passar mest populära 200μ L Pipettörer
  • Pipett Tips
  • Passar mest populära 200μ L Pipettörer
  • Icke fasad punkt
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Recycled Content
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Recyclable
    • Renewable Energy
    • Non-Toxic
    • Certifications and Seals of Approval
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Gult
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
För användning med (applikation) Vätskehantering
Steriliseringsmetod E-Beam
Formatera Ställ
Tipsstil Icke-fasad punkt
Förpackning 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
Kvantitet 96 tips / ställ
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal passform
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts
Produkttitel
Labcon Eclipse™ 200μ L Icke fasade gula pipettspetsar >