Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 200μ L Pipettspetsar med bred öppning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16653872 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Ställ
Ställ, 10 x 96
Säckad
Produktkod. 16653872
Brand: Labcon™ 10262600009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa avfasade spetsar har en 1,45 mm öppning för användning med viskösa prover.
  • Passar de flesta standard 200μ L pipetter
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 1,95 tum.
Längd (metrisk) 49.7 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Formatera Ställ, 10 x 96
Tipsstil Bred öppning, Fasad
Kvantitet 96 Tips/Rack, 10 Rack/Pk., 10 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts