Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 250μ L Pipett Tips för Rainin™ LTS Pipettörer
Produktkod. 17547786 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Mini Refill
Påfyllning
Rack, 192
Rack, 96
Stack Rack
Säckad
Produktkod. 17547786
Brand: Labcon™ 10187950069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa pipettspetsar erbjuder låga monterings- och utstötningskrafter på mindre än 3 kg.
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2,01 tum.
Längd (metrisk) 51.3 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
För användning med (applikation) Vätskehantering
Steriliseringsmetod E-balk
Formatera Rack, 192
Tipsstil UltraFine
Kvantitet 480 Tips/Mini Refill, 10 Refills/Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Ja
Produktlinje Förmörkelse
Material Polypropenharts