Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 300μ L Pipettspetsar
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Individuellt inslagna
Rack, 192
Rack, 96
Säckad
Beskrivning
- Fasad punkt
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,05 tum. |
| Längd (metrisk) | 52.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |