Läs mer
Labcon™ Eclipse™ 300μ L Pipett Tips för Rainin™ LTS Pipettörer
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Påfyllning (384 tips)
Påfyllning (768 tips)
Ställ
Väska
Beskrivning
- Passar 300μ L Rainin™ LTS stilpipetter
- ATP-, RNas/DNas-, endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2,18 tum. |
| Längd (metrisk) | 55.6 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| För användning med (applikation) | Vätskehantering |
| Visa mer |